Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
1870.00€ - 6370.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cover |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo de tapón | None |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
30020149
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK20 |
20 in | 51 cm |
4025.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020100
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK24 |
24 in | 61 cm |
4360.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020131
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK26 |
26 in | 66 cm |
5220.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020188
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK30 |
30 in | 76 cm |
6370.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020115
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK32-2PLY8 |
32 in. | 81.3 cm |
2445.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020233
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK36 |
36 in | 91 cm |
2505.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020353
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK38 |
38 in | 97 cm |
2685.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020388
|
Keystone Cleanroom Products
|
40 in | 102 cm |
1870.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020092
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK42 |
42 in | 107 cm |
2080.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020383
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK44 |
44 in | 112 cm |
2310.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020085
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK46 |
46 in. | 117 cm |
2310.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020174
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK48 |
48 in | 122 cm |
2805.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020004
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK50 |
50 in | 127 cm |
2960.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020019
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK52-2PLY12 |
52 in. | 132.1 cm |
4945.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020196
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK54 |
54 in | 137 cm |
3105.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020156
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK56 |
56 in. | 142 cm |
3280.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020328
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK60 |
60 in | 152 cm |
3460.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30019996
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK72 |
72 in. | 183 cm |
4285.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
30020034
|
Keystone Cleanroom Products
BCTK90 |
90 in. | 229 cm |
4945.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Especificaciones
Cover | |
None | |
Single-use | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
No estéril | |
Hasta 250 °F | |
5,3 mil |
Autoclavable | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
0.13 mm | |
Hasta 125 °C |