Learn More
Labcon Tubos de almacenamiento de hielo seco ProtectR™ de 15 ml en IntegraPack™
Con tapones planos resistentes a CO2 incluidos
Marca: Labcon 3830-325-000-9
116.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapones sellados elastoméricos resistentes a CO2
- Certificado para prevenir la acidificación del envío o almacenamiento de hielo seco
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
4,64 in | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 2 paquetes/caja | |
ProtectR™ | |
Sí | |
50 | |
Tapón roscado de polietileno |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Tubos de transporte | |
118 mm | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™ | |
Estéril | |
Sí | |
Sí | |
Sí |