Learn More
Labcon Tubos de almacenamiento de hielo seco ProtectR™ de 15 ml en IntegraPack™
Con tapones planos resistentes a CO2 incluidos
190.00€ - 232.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16644132
![]() |
Labcon
3830-320-000-9 |
No estéril |
190.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16654132
![]() |
Labcon
3830-325-000-9 |
Estéril |
232.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Tapones sellados elastoméricos resistentes a CO2
- Certificado para prevenir la acidificación del envío o almacenamiento de hielo seco
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Externo | |
4,64 in | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 2 paquetes/caja | |
ProtectR™ | |
Sí | |
Sí | |
Sí |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Tubos de transporte | |
118 mm | |
10 tubos/bolsa IntegraPack™ | |
Sí | |
50 | |
Tapón roscado de polietileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon Tubos de almacenamiento de hielo seco ProtectR™ de 15 ml en IntegraPack™