Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
Estos tubos para centrífuga vienen con una superficie de escritura antimanchas patentada.
Marca: Labcon™ 3142-870-006-9
110.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
- Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
- Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
- 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 17.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Resina de polipropileno | |
500 tubos/bolsa, 500 tapones/bolsa | |
SuperClear™ | |
17 mm | |
Sí | |
Tapón estilo hermético | |
De 2 a 15 en incrementos de 0,5 |
Natural | |
Sí | |
500 tubos/bolsa, 500 tapones/bolsa | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Cónicos | |
Sí |