Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
GREENER_CHOICE
Estos tubos para centrífuga vienen con una superficie de escritura antimanchas patentada.
Marca:  Labcon™ 3141-335-016-9
176.86 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16694032
  • 278.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
  • 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 17.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
15 ml
Resina de polipropileno
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack
SuperClear™
17 mm
Sí
Tapón de rosca plano incluido
De 2 a 15 en incrementos de 0,5
Natural
25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos
Estéril
Esterilizable en autoclave
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Cónicos