Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de PP de 15 mm, negro, parte superior cerrada, rosca 15-425 con septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
279.00€ - 621.92€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Cantidad 100
Tipo Tapón de rosca
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10530631
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
15 15 0793
Rojo-naranja, Transparente, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm
279.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11804990
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
15 15 1083
Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm
621.92€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11814990
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
15 15 1748
Negro, Gris, Rojo PTFE/butilo 1,6 mm
296.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 15mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Cubierta cerrada,
  • Rosca 15-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
15 mm
Almacenamiento
Tapón de rosca
Polipropileno
100
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Cierre de rosca de PP de 15 mm, negro, parte superior cerrada, rosca 15-425 con septum montado