Learn More
Fisherbrand™ Cierre de rosca de PP de 15 mm, negro, parte superior cerrada, rosca 15-425 con septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 15 15 0793
256.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- 15mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada,
- Rosca 15-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Caucho natural/TEF | |
15 mm | |
Almacenamiento | |
1,3 mm |
Rojo-naranja, Transparente, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%