Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 15 mm, negro, con orificio central, rosca 15-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas
Marca:  Fisherbrand™ 15 15 1938
279.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11824990
  • 294.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 15 mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Parte superior abierta
  • Rosca 15-425
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caucho natural/TEF
15 mm
Almacenamiento
1,3 mm
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Polipropileno
100
Tapón de rosca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 15 mm, negro, con orificio central, rosca 15-425 con septum > Caucho rojo/TEF rojo-naranja/transp., 1,3 mm de grosor, 60° shore A