Learn More
Bochem™ Cuchara química con terminal en espátula de acero inoxidable 18/10
Fabricada con acero inoxidable. La cuchara química de acero inoxidable 18/10 Bochem™ con extremos de espátula es multifunción.
Marca:  Bochem™ 3425
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10602961
  • 9.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mango de espátula
  • Esterilizable en autoclave
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cuchara química
50 mm
Acero inoxidable (18/10)
300 x 37 mm
Plano
Esterilizable en autoclave
Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
37 mm
2mm
Acero inoxidable (18/10)
300 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Cuchara química con terminal en espátula de acero inoxidable 18/10 > Tamaño (L x An): 300 x 37 mm; tipo de mango: Plano