Learn More
Bochem™ Cucharas químicas de una cara de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
5.30€ - 8.35€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Cuchara química |
Diámetro exterior (métrico) | 5mm |
Material del mango | Acero inoxidable (18/10) |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10146500
|
Bochem™
3450 |
120 mm |
5.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10409870
|
Bochem™
3452 |
180 mm |
5.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10330581
|
Bochem™
3451 |
150 mm |
5.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10588842
|
Bochem™
3453 |
210 mm |
7.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10598842
|
Bochem™
3455 |
300 mm |
8.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Cuchara química de una cara
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
5mm | |
Acero inoxidable (18/10) |
Cuchara química | |
Acero inoxidable (18/10) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Cucharas químicas de una cara de acero inoxidable 18/10