Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
Marca: Bochem™ 3395
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La cuchara está disponible en tres tipos diferentes
- Esterilizable en autoclave
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
- Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
Especificaciones
1 unidad | |
Cuchara de polipropileno | |
26 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
190 x 12 mm | |
190 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Cuchara multiuso para una amplia gama de usos | |
12 mm | |
8mm | |
Acero inoxidable (18/10) |
Título del producto
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10 > Tamaño (L x An): 190 x 12 mm; Cantidad: 1 unidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido