Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Closed top, Precision Thread, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 18 03 1666
Descripción
- 18 mm
- Cierre de rosca universal magnético
- Plata
- Cubierta cerrada
- Rosca de precisión
- Septum montado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
18 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Rojo, Blanca, Plata | |
Acero | |
100 | |
Tapón de rosca |