Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, parte superior cerrada, rosca de precisión y septum montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
504.00€ - 852.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Tipo Tapón de rosca
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material (revestimiento) Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (revestimiento) Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11875000
Ver documentos
Fisherbrand™
18 03 1666
Silicona/PTFE Rojo, Blanca, Plata 1,3 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11885000
Ver documentos
Fisherbrand™
18 03 1667
PTFE/butilo Gris, Rojo, Plata 1,6 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • 18 mm
  • Cierre de rosca universal magnético
  • Plata
  • Cubierta cerrada
  • Rosca de precisión
  • Septum montado
Especificaciones
Especificaciones
18 mm
Headspace
Tapón de rosca
Acero
100
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, parte superior cerrada, rosca de precisión y septum montado