Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, parte superior cerrada, rosca de precisión y septum montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™ 18 03 1667
Descripción
- 18 mm
- Cierre de rosca universal magnético
- Plata
- Cubierta cerrada
- Rosca de precisión
- Septum montado
Especificaciones
PTFE/butilo | |
18 mm | |
Headspace | |
1,6 mm |
Gris, Rojo, Plata | |
Acero | |
100 | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, parte superior cerrada, rosca de precisión y septum montado > Butilo/PTFE rojo/gris, 1,6 mm de grosor, 55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido