Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™ 18 15 1132
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11896371
  • 749.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 18 mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Cubierta cerrada
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silicona/PTFE
18 mm
Almacenamiento
1,7 mm
Transparente azul, Blanco, Negro
Polipropileno
100
Tapón de rosca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum > Silicona/PTFE azul transparente/blanco, 1,7 mm de grosor, 45° shore A