Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
33.65€ - 749.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Cantidad 100
Tipo Tapón de rosca
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11896371
Ver documentos
Fisherbrand™
18 15 1132
Transparente azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,7 mm
749.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11845010
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
18 15 1387
Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,6 mm
375.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16378377
Ver documentos
Fisherbrand™
18 15 1544
Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 2 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12910961
Ver documentos
Fisherbrand™
18 15 1544
Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 2 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12676755
Ver documentos
Fisherbrand™
18 15 2069
Rojo, Blanca, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm
558.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 18 mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Cubierta cerrada
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
18 mm
Almacenamiento
Tapón de rosca
Polipropileno
100
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum