Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 18 15 1544
Descripción
- 18 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
PTFE/butilo | |
18 mm | |
Almacenamiento | |
2 mm |
Gris, Rojo, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, sin orificio central, rosca 18-400 con septum > Butilo/PTFE rojo/gris, 2,0 mm de grosor, 55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido