Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazole |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 94.0°C to 99.0°C |
Color | Beige amarillento a blanco |
Punto de ebullición | 204.0°C (15.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 170°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469351 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 183885000,183880025,183881000 |
A0465071 | Certificado de análisis | 06/08/2024 | 183885000,183880025,183881000 |
A0464296 | Certificado de análisis | 03/07/2024 | 183885000,183880025,183881000 |
A0459482 | Certificado de análisis | 15/02/2024 | 183885000,183880025,183881000 |
A0459483 | Certificado de análisis | 14/02/2024 | 183885000,183880025,183881000 |
Seguridad y manipulación
- 1H-Benzotriazole
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.