Learn More
1S,3R-RSL3
Induces ferroptosis; inhibits glutathione peroxidase 4 (GPX4)
313.00€ - 1210.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
CAS 1219810-16-8
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula molecular C23H21ClN2O5
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 440.88
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18773999
Ver documentos
Tocris Bioscience
6118/10
10 mg
313.00€
10 miligramos
18749278
Ver documentos
Tocris Bioscience
6118/50
50 mg
1210.00€
50 miligramos
Descripción
Descripción
Glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. Induces ferroptosis. Increases lipid peroxidase levels in vitro. Inhibits tumor formation and progression in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
(1S,3R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
>98%
Observed MW: 440.88
1219810-16-8
C23H21ClN2O5
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
1S,3R-RSL3