Learn More
1S,3R-RSL3
Induces ferroptosis; inhibits glutathione peroxidase 4 (GPX4)
Marca:  Tocris Bioscience 6118/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18749278
  • 1210.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
1S,3R-RSL3 is a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor. Induces ferroptosis. Increases lipid peroxidase levels in vitro. Inhibits tumor formation and progression in vivo.
Negative control 1R,3R-RSL3 (Cat. No. 6687) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
(1S,3R)-Methyl 2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
>98%
C23H21ClN2O5
1219810-16-8
50 mg
Observed MW: 440.88
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
1S,3R-RSL3 > 50mg