Learn More
2,2,4-Trimetilpentano, ≥ 99 %, grado de reactivo, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethylpentane |
Punto de fusión | -107°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.692g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 98°C to 99°C |
Cantidad | 2.5 L |
Límite de explosión | 0.06 |
Temperatura de inflamación | −12°C (10.4°F) |
Punto de ignición | 745°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2,4-trimethylpentane
Título del producto
2,2,4-Trimetilpentano, ≥ 99 %, grado de reactivo, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido