Learn More
2,2,4-trimetilpentano, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10591804
2,2,4-trimetilpentano, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591804
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10591804
Marca: Thermo Scientific Acros 424560025
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107.0°C
Nombre de nota For analysis ACS
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 98.0°C to 99.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3915
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.69
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viscosidad 0.51 mPa.s (22°C)
Beilstein 01, IV, 439
Índice Merck 15, 5239
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468732 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424560010,424565000,424560025
Número de loteA0465238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number424560010,424565000,424560025
Número de loteA0461039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number424560010,424565000,424560025
Número de loteA0448330 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2023 Catalog Number424560010,424565000,424560025
Número de loteA0433348 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2023 Catalog Number424560010,424565000,424560025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,2,4-trimetilpentano, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals >