Learn More
(2,2,6,6-Tetrametilo-3,5-heptanedionato)litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11378907
(2,2,6,6-Tetrametilo-3,5-heptanedionato)litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378907
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11378907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038596.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used as reactant for synthesis of Bis-cycloiridiated complexes for electroluminescent studies, cationic imido alkylidene complexes, polyaromatic ligands containing pyrene and mono-cyclometalated platinum complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22441-13-0
Número MDL MFCD00142754
Sinónimo Lithium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate; Li(TMHD)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato)lithium
Punto de fusión 127°C
Punto de ebullición 180°C (0.05 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in acetone and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
(2,2,6,6-Tetrametilo-3,5-heptanedionato)litio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >