Learn More
2,2'-Bipiridina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
76.28€ - 706.52€
Identificadores de productos químicos
CAS | 366-18-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 156.19 |
Número MDL | MFCD00006212 |
Clave InChI | ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl |
PubChem CID | 1474 |
ChEBI | CHEBI:30351 |
SMILES | C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11492438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15782.14 |
25 g |
76.28€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11402448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15782.22 |
100 g |
212.06€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11412448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15782.36 |
500 g |
706.52€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reagent for iron determinations.2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesReactivo para determinaciones de hierro. La 2,2′-bipiridina actúa como ligando quelante bidentado que forma complejos con iones metálicos de transición y muestra actividad antifúngica, antibacteriana y antiviral. Se utiliza para la determinación colorimétrica del hierro y como indicadores de reducción de la oxidación para confirmar la presencia de iones ferrosos en los suelos. Forma complejos con rutenio y platino, exhibe luminiscencia intensa, que puede tener aplicaciones prácticas. Complejos de bipiridina de cobre(I) que participan en la oxidación de alcoholes en condiciones aerobias.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar lejos de fuentes de ignición.
Identificadores de productos químicos
366-18-7 | |
156.19 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
1474 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
C10H8N2 | |
MFCD00006212 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
CHEBI:30351 |
Especificaciones
2,2'-Bipyridine | |
70°C | |
121°C (249°F) | |
MFCD00006212 | |
113089 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
2,2'-bipiridina | |
1474 | |
156.19 |
366-18-7 | |
272°C to 273°C | |
C10H8N2 | |
UN2811 | |
14,3347 | |
Soluble in organic solvents and slightly soluble in water. | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 | |
156.19 | |
CHEBI:30351 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H312
Tóxico en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P312-P330-P361-P363-P501c
H301-H312-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 206-674-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DW1750000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2,2'-Bipyridine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-Bipyridine
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.