Learn More
2,2'-Dipiridilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
55.82€ - 1066.31€
CAS | 366-18-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 156.19 |
Número MDL | MFCD00006212 |
Clave InChI | ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl |
PubChem CID | 1474 |
ChEBI | CHEBI:30351 |
Nombre IUPAC | 2-piridina-2-ilpiridina |
SMILES | C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
10080810
|
Thermo Scientific Acros
117500100 |
10 g | Frasco de vidrio |
55.82€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10274570
|
Thermo Scientific Acros
117500250 |
25 g | Frasco de vidrio |
101.51€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10530581
|
Thermo Scientific Acros
117501000 |
100 g | Frasco de vidrio |
292.46€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11936291
|
Thermo Scientific Acros
117505000 |
500 g | Frasco de vidrio |
1066.31€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicadorChemical Identifiers
366-18-7 | |
156.19 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
1474 | |
2-piridina-2-ilpiridina |
C10H8N2 | |
MFCD00006212 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
CHEBI:30351 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Specifications
2, 2'-Dipyridyl | |
99.0 | |
69.0°C to 72.0°C | |
272.0°C to 273.0°C | |
Auténtico | |
C10H8N2 | |
23,199 | |
15,1241 | |
Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 | |
156.19 | |
CHEBI:30351 | |
156.19 | |
Polvo cristalino |
366-18-7 | |
100.0 | |
Blanco | |
121°C | |
99% min. (GC) | |
MFCD00006212 | |
16,25 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
2-piridina-2-ilpiridina | |
1474 | |
1.51 mm2/s (90°C) | |
99+% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-674-4
- 2,2``-Dipyridyl
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 3
Hazard Statement
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2-Bipyridine