Learn More
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10152570
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152570 Tienda Thermo Scientific Productos
2.5 g, Glass bottle
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10152570
Marca: Thermo Scientific Acros 113720025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-77-9
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006229
Clave InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16988
Nombre IUPAC 2,3-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloropyridine
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C5H3N)Cl2
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0305585 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2023 Catalog Number113720500,113722500,113720025,113720100
Número de loteA0296815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2020 Catalog Number
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >