Learn More
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11926291
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926291 Tienda Thermo Scientific Productos
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 11926291
Marca: Thermo Scientific Acros 113722500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-77-9
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006229
Clave InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16988
Nombre IUPAC 2,3-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloropyridine
Punto de fusión 67.0°C to 70.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)Cl2
Cantidad 250 g
Beilstein 20,II,152
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0305585 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2023 Catalog Number113720500,113722500,113720025,113720100
Número de loteA0296815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2020 Catalog Number
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >