Learn More
2,3-Dimetilpentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11340308
2,3-Dimetilpentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340308
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11340308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043707.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used in the liquid-phase oxidation of 2,4-dimethylpentane and in a study on the preparation and the physical constants of a number of alkanes and cycloalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-59-3
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009337
Clave InChI WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standardMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11260
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpentano
SMILES CCC(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpentane
Densidad 0.690 g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 5 g
Número UN UN1206
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY21K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number043707.14,043707.06
Número de loteU28G013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/04/2024 Catalog Number043707.14,043707.06
Número de loteN10I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043707.14,043707.06
Número de loteC25X003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043707.14,043707.06
Número de loteJ03T003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043707.14,043707.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Dimetilpentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >