Learn More
2,3-Hexanediona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 54.17€
CAS | 3848-24-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
Número MDL | MFCD00009398 |
Clave InChI | MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvsMostrar más |
PubChem CID | 19707 |
ChEBI | CHEBI:87583 |
Nombre IUPAC | hexane-2,3-dione |
SMILES | CCCC(=O)C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04669.06 |
5 g |
22.71€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11351657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04669.14 |
25 g |
54.17€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,3-Hexanedione is used to evaluate the influence of xanthan concentration on the release of aroma compounds in xanthan-thickened food model systems. It reacts with ethylenediamine to yield macrocyclic tetradentate 12-membered nitrogen donor (N4) ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,3-hexanediona se utiliza para evaluar la influencia de la concentración de xantano en la liberación de compuestos aromáticos en sistemas de modelo de alimentos espesados con xantano. Reacciona con etilendiamina para producir un ligando de donante de nitrógeno tetradentado macrocíclico de 12 miembros (N4).
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
3848-24-6 | |
114.14 | |
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N | |
19707 | |
hexane-2,3-dione |
C6H10O2 | |
MFCD00009398 | |
2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvsMostrar más | |
CHEBI:87583 | |
CCCC(=O)C(C)=O |
Especificaciones
2,3-Hexanedione | |
-30°C | |
127°C to 128°C | |
Characteristic | |
1.412 | |
UN1224 | |
2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs | |
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-2,3-dione | |
19707 | |
114.15 |
3848-24-6 | |
0.937 | |
28°C (82°F) | |
C6H10O2 | |
MFCD00009398 | |
1699896 | |
Partly miscible in water. | |
CCCC(=O)C(C)=O | |
114.14 | |
CHEBI:87583 | |
94% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CETONAS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 223-350-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MO3140000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2,3-Hexanedione
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,3-Hexanedione