Learn More
2,3-Hexanediona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11341657
2,3-Hexanediona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341657
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11341657
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04669.06
Solicitar formato a granel o personalizado
2,3-Hexanedione is used to evaluate the influence of xanthan concentration on the release of aroma compounds in xanthan-thickened food model systems. It reacts with ethylenediamine to yield macrocyclic tetradentate 12-membered nitrogen donor (N4) ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-hexanediona se utiliza para evaluar la influencia de la concentración de xantano en la liberación de compuestos aromáticos en sistemas de modelo de alimentos espesados con xantano. Reacciona con etilendiamina para producir un ligando de donante de nitrógeno tetradentado macrocíclico de 12 miembros (N4).
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3848-24-6
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00009398
Clave InChI MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvsMostrar másMostrar menos
PubChem CID 19707
ChEBI CHEBI:87583
Nombre IUPAC hexane-2,3-dione
SMILES CCCC(=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Hexanedione
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.937
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.412
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1699896
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10246890 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2023 Catalog NumberL04669.06
Número de lote10243653 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2022 Catalog NumberL04669.06,L04669.14
Número de lote10214504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL04669.06,L04669.14
Número de lote10145035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL04669.06,L04669.14
Número de lote10175638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL04669.06,L04669.14
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Hexanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3-Hexanedione
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Hexanediona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >