Learn More
2,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dichloroaniline |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 59°C to 63°C |
Color | Blanco a beige |
Punto de ebullición | 242°C |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464177 | Certificado de análisis | 26/07/2024 | 150392500,150390010,150390250 |
A0424579 | Certificado de análisis | 21/11/2023 | 150392500,150390010,150390025,150390250 |
A0432435 | Certificado de análisis | 19/01/2023 | 150392500,150390010,150390025,150390250 |
A0403934 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 150392500,150390010,150390025,150390250 |
A0402901 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 150392500,150390010,150390025,150390250 |
Seguridad y manipulación
- 2,4-Dichloroaniline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.