Learn More
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11430963
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430963
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11430963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13338.14
Solicitar formato a granel o personalizado
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2,4-diclorobencilo es un antiséptico que se encuentra en las pastillas para la garganta disponibles comercialmente. También se utiliza desactivar el virus sincicial respiratorio y SARS-Cov.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1777-82-8
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004606
Clave InChI DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 57°C to 61°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1448652
Índice Merck 14,3060
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote5008Q18N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2024 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Número de lote10249943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Número de lote5002F01V Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Número de lote10192135 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
Número de loteB9616A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13338.14,A13338.36,A13338.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >