Learn More
2,4-Pentanodiona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.14€ - 551.75€
CAS | 123-54-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
Número MDL | MFCD00008787 |
Clave InChI | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone |
PubChem CID | 31261 |
ChEBI | CHEBI:14750 |
Nombre IUPAC | pentano-2,4-diona |
SMILES | CC(=O)CC(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10224990
|
Thermo Scientific Acros
129960050 |
5 g |
28.14€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10604403
|
Thermo Scientific Acros
129962500 |
250 g |
35.88€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10128412
|
Thermo Scientific Acros
129960010 |
1 kg |
84.62€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10493825
|
Thermo Scientific Acros
129960025 |
2.5 kg |
168.84€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11954821
|
Thermo Scientific Acros
129960100 |
10 kg |
551.75€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
123-54-6 | |
100.12 | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
31261 | |
pentano-2,4-diona |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
CHEBI:14750 | |
CC(=O)CC(C)=O |
Especificaciones
2, 4-Pentanedione | |
-23.0°C | |
133.0°C to 135.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
CH3COCH2COCH3 | |
MFCD00008787 | |
01,1 | |
0.975 | |
Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, chloroform, ether, benzene, and acetone | |
CC(=O)CC(C)=O | |
100.12 | |
CHEBI:14750 | |
100.12 | |
Líquido |
123-54-6 | |
0.9750g/mL | |
35.5°C | |
99% min. (GC) | |
C5H8O2 | |
1.4510 to 1.4530 | |
01,777 | |
15,76 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
pentano-2,4-diona | |
31261 | |
0.7445 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-634-
- 2,4-Pentanedione
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only