Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 161°C to 165°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0430946 | Certificado de análisis | 15/12/2023 | 115310050,115310250,115311000 |
A0428529 | Certificado de análisis | 09/10/2023 | 115310050,115310250,115311000 |
A0400843 | Certificado de análisis | 14/09/2023 | 115310050,115310250,115311000 |
A0445872 | Certificado de análisis | 16/09/2022 | 115310050,115310250,115311000 |
A0417200 | Certificado de análisis | 01/09/2022 | 115310050,115310250,115311000 |