Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 13286309
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13286309
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 13286309
Marca: Thermo Scientific Acros 219830010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Número MDL MFCD00011644
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Índice Merck 15,155
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viscosidad 3.47 mm2/s (0°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0414100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
Número de loteA0406482 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
Número de loteA0400525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
Número de loteA0440080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2022 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
Número de loteA0436795 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/12/2021 Catalog Number219830500,219832500,219830010,219830050
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >