Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11472888
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472888
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11472888
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16863.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol is used as an antioxidant for cosmetics, vitamins, pharmaceuticals, rubber, oils and fats. It is used as a fuel additive in the petroleum industry and also used in hydraulic fluids, turbine and gear oils and jet fuels. It acts as a stabilizer in diethyl ether, tetrahydrofuran and other laboratory chemicals to prevent peroxide formation. It is effectively involved as a polymerization inhibitor in the process of oxidation of allyl alcohol to glycerine. It is utilized in the synthesis of organoaluminum compound, methylaluminum bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol se utiliza como antioxidante para cosméticos, vitaminas, productos farmacéuticos, caucho, aceites y grasas. Se utiliza como aditivo de combustible en la industria del petróleo y también se utiliza en fluidos hidráulicos, aceites para turbinas y engranajes y combustibles para reactores. Actúa como un estabilizador del éter dietílico, el tetrahidrofurano y otros productos químicos de laboratorio para prevenir la formación de peróxido. Participa eficazmente como inhibidor de la polimerización en el proceso de oxidación del alcohol alílico en glicerina. Se utiliza en la síntesis del compuesto organoaluminio, metilaluminio bis(2,6-di-terc-butilo-4-alquilfenóxido.
Solubilidad
soluble en metanol, tolueno, isopropanol, metiletilcetona, acetona, benceno, éter de petróleo y etanol. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la luz. Manténgase el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, bases, latón, cobre y aleaciones de cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.356
Número MDL MFCD00011644
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bhtMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Punto de fusión 69°C to 72°C
Densidad 1.048
Punto de ebullición 264°C to 265°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Olor Mild
Cantidad 1000 g
Número UN UN3077
Beilstein 1911640
Índice Merck 14,1548
Información de solubilidad Soluble in methanol,toluene,isopropanol,methyl ethyl ketone,acetone,benzene,petroleum ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.36
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN06J075 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2023 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
Número de lote10242715 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
Número de loteP14I060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/06/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
Número de loteN25G041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
Número de loteN25G038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >