Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol is used as an antioxidant for cosmetics, vitamins, pharmaceuticals, rubber, oils and fats. It is used as a fuel additive in the petroleum industry and also used in hydraulic fluids, turbine and gear oils and jet fuels. It acts as a stabilizer in diethyl ether, tetrahydrofuran and other laboratory chemicals to prevent peroxide formation. It is effectively involved as a polymerization inhibitor in the process of oxidation of allyl alcohol to glycerine. It is utilized in the synthesis of organoaluminum compound, methylaluminum bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol se utiliza como antioxidante para cosméticos, vitaminas, productos farmacéuticos, caucho, aceites y grasas. Se utiliza como aditivo de combustible en la industria del petróleo y también se utiliza en fluidos hidráulicos, aceites para turbinas y engranajes y combustibles para reactores. Actúa como un estabilizador del éter dietílico, el tetrahidrofurano y otros productos químicos de laboratorio para prevenir la formación de peróxido. Participa eficazmente como inhibidor de la polimerización en el proceso de oxidación del alcohol alílico en glicerina. Se utiliza en la síntesis del compuesto organoaluminio, metilaluminio bis(2,6-di-terc-butilo-4-alquilfenóxido.
Solubilidad
soluble en metanol, tolueno, isopropanol, metiletilcetona, acetona, benceno, éter de petróleo y etanol. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la luz. Manténgase el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, bases, latón, cobre y aleaciones de cobre.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
Punto de fusión | 69°C to 72°C |
Densidad | 1.048 |
Punto de ebullición | 264°C to 265°C |
Temperatura de inflamación | 127°C (260°F) |
Olor | Mild |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 1911640 |
Índice Merck | 14,1548 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N06J075 | Certificado de análisis | 10/02/2023 | A16863.30,A16863.0B |
10242715 | Certificado de análisis | 06/08/2022 | A16863.30,A16863.0B |
P14I060 | Certificado de análisis | 15/06/2022 | A16863.30,A16863.0B |
N25G041 | Certificado de análisis | 05/05/2022 | A16863.30,A16863.0B |
N25G038 | Certificado de análisis | 18/04/2022 | A16863.30,A16863.0B |
Seguridad y manipulación
- 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol