Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10274420
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274420
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10274420
Marca: Thermo Scientific Acros 112992500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Número MDL MFCD00011644
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bhtMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Cantidad 250 g
Beilstein 06, III, 2073
Fieser 15,113
Índice Merck 15, 1550
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene, soluble in methanol, ethanol, isopropanol, acetone, benzene, methyl ethyl ketone, petroleum ether,, cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viscosidad 3.47 mm2/s (0°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458734 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number112990050,112990010,112992500
Número de loteA0458734 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/01/2024 Catalog Number112990050,112990010,112992500
Número de loteA0448572 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2023 Catalog Number112990050,112990010,112992500
Número de loteA0447007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number112990050,112990010,112992500
Número de loteA0415466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number112990050,112990010,112992500
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >