Learn More
2,6-Dicloro-4-nitroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como producto intermedio para colorantes, productos agrícolas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloro-4-nitroaniline |
Punto de fusión | 185°C to 192°C |
Punto de ebullición | 130°C (2 mmHg) |
Olor | Recognizable |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1459581 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.02 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U23K036 | Certificado de análisis | 11/09/2024 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
P07J029 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | B24283.22 |
10241201 | Certificado de análisis | 10/06/2022 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
.H9291A | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
W29C049 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | B24283.22,B24283.14,B24283.36 |
Seguridad y manipulación
- 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dichloro-4-nitro