Learn More
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11395017
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395017
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11395017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042005.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente quelante metálico; preparación de dicetonatos metálicos para MOCVD
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione is a metal chelating agent and it is used in the preparation of metal diketonates for Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18362-64-6
Fórmula molecular C9H16O2
Peso molecular (g/mol) 156.225
Número MDL MFCD00015040
Clave InChI CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
PubChem CID 87597
Nombre IUPAC 2,6-dimetilheptano-3,5-diona
SMILES CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Densidad 0.91 g/mL
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Información de solubilidad Slightly Soluble in water. (3.9g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP23J016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number042005.06
Número de loteX25I098 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2022 Catalog Number042005.06,042005.03
Número de loteW13H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042005.06,042005.03
Número de loteF14L08 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number042005.06,042005.03
Número de loteI18M35 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number042005.06,042005.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,6-Dimetil-3,5-heptanodiona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >