Learn More
Formaldehído (37 % por peso/biología molecular), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 ml
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Descripción
El formaldehído de uso en biología molecular se utiliza para el ARN desnaturalizante.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Formaldehyde |
Nombre de nota | 37% by Weight |
Punto de fusión | −15°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.083g/cm┬│ |
pH | 3 to 4.2 |
Punto de ebullición | 97°C |
Residuos de ignición | 0.005% max. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 36.5 to 38.0 % |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 13
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formaldehyde, solution 37%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde, Methylalcohol
Título del producto
Formaldehído (37 % por peso/biología molecular), Fisher BioReagents >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido