Learn More
(±)-2-Amino-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10588460
(±)-2-Amino-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10588460
5 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10588460
Marca: Thermo Scientific Acros 103250050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-20-8
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008095
Clave InChI JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1-butanol, 2-aminobutanol, dl-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino, 2-aminobutyl alcohol, 1-hydroxy-2-butylamine, butanol-2-amine, 1-hydroxymethyl propylamine, 2-amino-1-hydroxybutane, 2-amino-n-butyl alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 22129
Nombre IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-Amino-1-butanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.9440g/mL
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4508 to 1.4528
Cantidad 5 mL
Índice Merck 15, 422
Gravedad específica 0.944
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0328665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2022 Catalog Number103250050,103251000,103255000
Número de loteA0447505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2022 Catalog Number103250050,103251000,103255000
Número de loteA0441220 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/04/2022 Catalog Number103250050,103251000,103255000
Número de loteA0441221 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/04/2022 Catalog Number103250050,103251000,103255000
Número de loteA0395324 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2020 Catalog Number103250050,103251000,103255000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Amino-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
(±)-2-Amino-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >