Learn More
2-Azetidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10421420
2-Azetidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421420
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10421420
Marca: Thermo Scientific Acros 432960010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-21-2
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00013328
Clave InChI MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azetidinone, beta-propiolactam, azetidinone, propiolactam, azetan-2-one, beta-lactam, 2-azetdinone, azetidine-2-one, acmc-209xabMostrar másMostrar menos
PubChem CID 136721
ChEBI CHEBI:327119
Nombre IUPAC azetidin-2-ona
SMILES C1CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azetidinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72.5°C to 76.5°C
Punto de ebullición 106°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote345423 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/11/2024 Catalog Number432960010,432960050
Número de lote341069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/11/2023 Catalog Number432960010,432960050
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Azetidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Azetidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >