Learn More
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.02€ - 113.00€
CAS | 19184-65-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11BrO3 |
Peso molecular (g/mol) | 199.05 |
Número MDL | MFCD00135306 |
Clave InChI | MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide |
PubChem CID | 87954 |
Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)CBr)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10539453
|
Thermo Scientific Acros
319630010 |
1 g | Frasco de vidrio | ||||||
10628031
|
Thermo Scientific Acros
319630050 |
5 g | Frasco de vidrio |
113.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
19184-65-7 | |
199.05 | |
MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N | |
87954 | |
C(C(CO)(CO)CBr)O |
C5H11BrO3 | |
MFCD00135306 | |
2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide | |
2-(bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol |
Especificaciones
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol | |
98.5 | |
70°C to 77°C | |
Authentic | |
C5H11BrO3 | |
MFCD00135306 | |
MMHHBAUIJVTLFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol | |
87954 | |
99% |
19184-65-7 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
98.5% min. (GC) | |
BrCH2C(CH2OH)3 | |
2-bromomethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, tris hydroxymethyl bromomethyl methane, monobromoneopentyltriol, 2-bromoethylidynetrimethanol, pentaerythritol monobromohydrin, 1, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl, 2,2-bis hydroxymethyl-3-bromopropan-1-ol, 2,2-bis hydroxymethyl-3-hydroxypropyl bromide | |
C(C(CO)(CO)CBr)O | |
199.05 | |
199.05 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 242-863-8
RUO – Research Use Only