Learn More
2-(Brometil)oxetano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
306.53€ - 851.24€
CAS | 939759-23-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H7BrO |
Peso molecular (g/mol) | 151.00 |
Número MDL | MFCD08544405 |
Clave InChI | OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl |
PubChem CID | 16244494 |
Nombre IUPAC | 2-(bromometil)oxetano |
SMILES | BrCC1CCO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15482719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66276.MD |
250 mg |
306.53€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15472719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66276.03 |
1 g |
851.24€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
939759-23-6 | |
151.00 | |
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N | |
16244494 | |
BrCC1CCO1 |
C4H7BrO | |
MFCD08544405 | |
2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl | |
2-(bromometil)oxetano |
Especificaciones
2-(Bromomethyl)oxetane | |
De incoloro a amarillo | |
MFCD08544405 | |
2-bromomethyl oxetane, 2-bromomethyl-oxetane, oxetane, 2-bromomethyl, cyclobutane, bromomethyl, 2-bromomethyl oxetane oxetane, 2-bromomethyl | |
BrCC1CCO1 | |
151.00 | |
151 | |
Líquido |
939759-23-6 | |
C4H7BrO | |
Moisture sensitive | |
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYNA-N | |
2-(bromometil)oxetano | |
16244494 | |
96% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only