Learn More
2-butanona, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10306510
2-butanona, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306510
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10306510
Marca: Thermo Scientific Acros 149670010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketonMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87.0°C
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8060g/mL
Punto de ebullición 80.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.806
Fórmula lineal C2H5COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 105mbar at 20°C
Viscosidad 0.42 mPa.s (15°C)
Beilstein 01, IV, 3243
Agua 0.2% max.
Fieser 01,678
Índice Merck 15, 6143
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1987599 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number149670025,149670250,149670251,149670010
Número de lote1994040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number149670025,149670250,149670251,149670010
Número de lote1997720 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number149670025,149670250,149670251,149670010
Número de lote2418538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number149670025,149670250,149670251,149670010
Número de lote2106844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number149670025,149670250,149670251,149670010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2-butanona, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >