Learn More
2-cloro-4-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 175.00€
CAS | 615-65-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8ClN |
Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
Número MDL | MFCD00007666 |
Clave InChI | XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene |
PubChem CID | 12007 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-4-metilanilina |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10427392
|
Thermo Scientific Acros
154670050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
28.10€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10113400
|
Thermo Scientific Acros
154670250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
87.50€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10289503
|
Thermo Scientific Acros
154671000 |
100 mL | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
615-65-6 | |
141.6 | |
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N | |
12007 | |
CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl |
C7H8ClN | |
MFCD00007666 | |
2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene | |
2-cloro-4-metilanilina |
Especificaciones
2-Chloro-4-methylaniline | |
97.5 | |
7°C | |
1.1510g/mL | |
99°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClC6H3(CH3)NH2 | |
MFCD00007666 | |
1.151 | |
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-4-metilanilina | |
12007 | |
98% |
615-65-6 | |
100.0 | |
Marrón a Amarillo | |
223°C to 225°C | |
Auténtico | |
C7H8ClN | |
1.5740 to 1.576 | |
12, 989 | |
2-chloro-p-toluidine, benzenamine, 2-chloro-4-methyl, 4-amino-3-chlorotoluene, p-toluidine, 2-chloro, 2-chlor-4-toluidin, 4-methyl-2-chloroaniline, unii-k59isj2ko1, 2-chlor-4-toluidin czech, ccris 2887, 3-chloro-4-aminotoluene | |
CC1=CC(=C(C=C1)N)Cl | |
141.6 | |
141.6 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Lavar la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta a
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 210-440-7
Recommended Storage : El producto puede oscurecerse durante el almacenamiento
- 2-Chloro-4-methylaniline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.