Learn More
2-Cloro-5-(trifluorometil)pirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.66€ - 103.52€
CAS | 799557-87-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H2ClF3N2 |
Peso molecular (g/mol) | 182.53 |
Número MDL | MFCD13189478 |
Clave InChI | AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazineMostrar más |
PubChem CID | 18987645 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina |
SMILES | C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15456747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33863.MD |
250 mg |
71.66€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15446747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33863.03 |
1 g |
103.52€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
799557-87-2 | |
182.53 | |
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N | |
18987645 | |
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F |
C5H2ClF3N2 | |
MFCD13189478 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazineMostrar más | |
2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina |
Especificaciones
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine | |
85°C (112 mmHg) | |
MFCD13189478 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine | |
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F | |
182.53 | |
182.53 |
799557-87-2 | |
C5H2ClF3N2 | |
UN3267 | |
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-5-(trifluorometil)pirazina | |
18987645 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H314-H318
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, BÁSICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes