Learn More
2-clorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11425627
2-clorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425627
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11425627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23596.30
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Chlorotoluene is used for permanganate oxidation to give o-chlorobenzoic acid. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-clorotolueno se utiliza para la oxidación del permanganato para producir ácido o-clorobenzoico. Se utiliza en la preparación de 3-cloro-4-metilcatecol y 4-cloro-3-metilcatecol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-49-8
Fórmula molecular C7H7Cl
Peso molecular (g/mol) 126.58
Número MDL MFCD00000562
Clave InChI IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7238
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorotoluene
Punto de fusión -36°C
Punto de ebullición 157°C to 159°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2238
Beilstein 1904175
Índice Merck 14,2171
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteF17Z047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog NumberB23596.22,B23596.30,B23596.0B
Número de lote10253317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2024 Catalog NumberB23596.22,B23596.30,B23596.0B
Número de lote10245378 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2023 Catalog NumberB23596.22,B23596.30,B23596.0B
Número de lote10243503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/09/2022 Catalog NumberB23596.22,B23596.30,B23596.0B
Número de loteF02U011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23596.22,B23596.30,B23596.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-clorotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >