Learn More
2-Ciclohexiletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.55€ - 433.16€
CAS 4442-79-9
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00001525
Clave InChI QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
PubChem CID 20508
Nombre IUPAC 2-Ciclohexiletanol
SMILES C1CCC(CC1)CCO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11465676
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20782.18
50 g
29.55€
50 g
11475676
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20782.30
250 g
119.60€
250 g
11455676
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20782.0B
1000 g
433.16€
1000 g
Descripción
Descripción
Used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como agente aromatizante.
Solubilidad
Soluble en alcohol y dipropilenglicol. Soluble en agua (1750 mg/l a 25 °C).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
4442-79-9
128.215
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
20508
C1CCC(CC1)CCO
C8H16O
MFCD00001525
cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
2-Ciclohexiletanol
Especificaciones
2-Cyclohexylethanol
-20°C
206°C to 207°C
C8H16O
MFCD00001525
cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
2-Ciclohexiletanol
20508
99%
4442-79-9
0.92
86°C (186°F)
1.466
1848152
Soluble in alcohol and dipropylene glycol. Soluble in water (1750mg/L at 25°C).
C1CCC(CC1)CCO
128.215
128.22
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H312-H227
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Líquido combustible.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'einecsNumber' : 224-672-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KK3528000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes